SAB5702178
Anti-Thyroid Peroxidase Antibody, clone 3C4A4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MSA, TDH2A, TPX
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3C4A4, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.09 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MRALAVLSVTLVMACTEAFFPFISRGKELLWGKPEESRVSSVLEESKRLVDTAMYATMQRNLKKRGILSPAQLLSFSKLPEPTSGVIARAAEIMETSIQA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TPO(7173)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)