SAB5702150
Anti-GST3/GSTP1 Antibody, clone 6D8G7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DFN7,FAEES3,GST3,GSTP,HEL-S-22,PI,GST3 / GSTP1,GSTP1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6D8G7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
25 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.28 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LRCKYISLIYTNYEAGKDDYVKALPGQLKPFETLLSQNQGGKTFIVGDQISFADYNLLDLLLIHEVLAPGCLDAFPLLSAYVGRLSARPKLKAFLASPEYVN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTP1(2950)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)