SAB5702076
Anti-TLR7 Antibody, clone 3G6S4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
TLR7,TLR7-like
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3G6S4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
140 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.85 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SKKTVFVMTDKYAKTENFKIAFYLSHQRLMDEKVDVIILIFLEKPFQKSKFLQLRKRLCGSSVLEWPTNPQAHPYFWQCLKNALATDNHVAYSQVFKETV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TLR7(51284)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1