SAB5702066
Anti-Acetyl-p53-K382 Antibody, clone 0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BCC7,LFS1,P53,TRP53,p53,TP53,BMFS5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Z8X9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.90 mg/mL
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HKKLM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3