SAB5702057
Anti-LTB4R Antibody, clone 4R2X8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
LTB4R, BLT1, BLTR, CMKRL1, GPR16, LTB4R1, LTBR1, P2RY7, P2Y7, leukotriene B4 receptor
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4R2X8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
38 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.30 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AAGLGLVGKRLSLARNVLIALAFLSSSVNPVLYACAGGGLLRSAGVGFVAKLLEGTGSEASSTRRGGSLGQTARSGPAALEPGPSESLTASSPLKLNELN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LTB4R(1241)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)