SAB5702025
Anti-Angiotensinogen Antibody, clone 9Q5D4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ANHU, SERPINA8
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9Q5D4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAPAGVSLRATILCLLAWAGLAAGDRVYIHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQLVLVAAKLDTEDKLRAAMVGML
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AGT(183)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)