Merck
SAB5701899
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DAPP1-Y139 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
human, mouse, rat
Methode(n):
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
3.64 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr139)
Angaben zum Gen
human ... DAPP1(27071)
Allgemeine Beschreibung
May act as a B-cell-associated adapter that regulates B-cell antigen receptor (BCR)-signaling downstream of PI3K.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y139 of human DAPP1.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)