Merck
SAB5701523
Sigma-Aldrich
Anti-UQCRC2 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UQCRC2(7385)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is located in the mitochondrion, where it is part of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (also known as complex III). This complex constitutes a part of the mitochondrial respiratory chain. Defects in this gene are a cause of mitochondrial complex III deficiency nuclear type 5. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human UQCRC2
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701523-100UL4065267670973