Merck
SAB5700544
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SMAD2-S465/S467 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
JV18, JV18-1, MADH2, MADR2, SMAD2, Smad2, hMAD-2, hSMAD2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
60
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
0.86mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Angaben zum Gen
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S465/S467 of human SMAD2
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)