SAB5700532
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
0.86mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pan pTyr)
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5700532-100UL | 4065265176774 |