Merck
SAB5700530
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
IGF1R, INSR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
154
155
156
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
0.73 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation ((pTyr1165/pTyr1166)/(pTyr1189/pTyr1190))
Angaben zum Gen
human ... IGF1R(3480)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1165/1166 of human INSR and Y1131 of human IGF1R
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700530-100UL4065265176750