Merck
SAB5700523
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKKα/β-S176/180 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.44 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer176/pSER180)
Angaben zum Gen
human ... CHUK(1147)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S176/180 of human IKKα/β.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)