Merck
Alle Fotos(11)
Wichtige Dokumente
SAB5700467
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RPS6KA5-S376 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
MSK1, MSPK1, RLPK, RPS6KA5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
rat, human, mouse
Methode(n):
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
61
81
89
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
0.55 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer376)
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA5(9252)
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S376 of human RPS6KA5 (NP_004746.2).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)