Merck
SAB5700431
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
PRKCA, PRKCB, PRKCD, PRKCE, PRKCG, PRKCH, PRKCQ
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
59-67
74-83
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
4.33 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr514)
Angaben zum Gen
human ... PRKCA(5578)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T514 of human PKC (pan) (gamma)
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)