Merck
Alle Fotos(17)
Wichtige Dokumente
SAB5700360
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
MAPK1/MAPK3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
IP
WB
Speziesreaktivität:
rat, human, mouse
Methode(n):
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36
38
40
41
43
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.02 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation ((pThr202/pTyr204)/(pThr185/pTyr187))
Angaben zum Gen
human ... MAPK1(5594)
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around T185/Y187 of human ERK2 (NP_002736.3).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)