SAB56000342
Anti-ANO1 / DOG1 / TMEM16A Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM440, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anoctamin-1
About This Item
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM440, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:400
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANO1 / DOG1 / TMEM16A(55107)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable