SAB56000298
Anti-VEGF (VEGFA) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM391, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM391, monoclonal
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)