SAB56000292
Anti-CD33 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM398, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Myeloid cell surface antigen CD33, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, gp67
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM398, monoclonal
recombinant monoclonal
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD33(945)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable