SAB5500194
Anti-VPAC2 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP235, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C16DUPq36.3, Anti-DUP7q36.3, Anti-PACAP-R-3, Anti-PACAP-R3, Anti-VIP-R-2, Anti-VPAC2, Anti-VPAC2R, Anti-VPCAP2R
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in proprietary host
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP235, monoclonal
Speziesreaktivität
human (tested)
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat, mouse
Methode(n)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIPR2(7434)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable