SAB5500105
Anti-FLK-1 (mouse) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP123, affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in proprietary host
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP123, monoclonal
Speziesreaktivität
human (tested)
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDR(3791)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)