SAB5300517
Monoclonal Anti-AURKB antibody produced in mouse
clone 13E8D3, ascites fluid
Synonym(e):
AURKB
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13E8D3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... AURKB(9212)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against AURKB
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)