SAB5300516
Monoclonal Anti-AXL antibody produced in mouse
clone 7E10, ascites fluid
Synonym(e):
JTK11, UFO
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E10, monoclonal
Mol-Gew.
97.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... AXL(558)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against AXL
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable