SAB5202321
Monoclonal Anti-O-GlcNAc-Biotin antibody produced in mouse
clone 9H6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9H6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotyp
IgM
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
glycosylation
Angaben zum Gen
human ... OGT(8473)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)