SAB5202184
Monoclonal Anti-Kir6.1 antibody produced in mouse
clone S366-60
Synonym(e):
Mouse Monoclonal Anti-KCNJ8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S366-60, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Kcnj8(25472)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)