SAB5201915
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PDIA3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 390 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9
monoclonal
Beschreibung
target molecular weight: 57 kDa
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human (Tested)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2b
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDIA3(2923)
Immunogen
Immunogen Species: Human
Immunogen Region: See Notes section/Other
Immunogen Description: Human recombinant ERp57 (Grp58) protein corresponding to amino acids 25 - 505 (his-tagged)
Anwendung
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Other:
Immunogen region: Amino acids 25-505
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)