SAB5201144
Monoclonal Anti-Lar/Ptprf - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S165-38, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- LARFN5C, Anti- LCA homolog, Anti-FLJ43335, Anti-LAR, Anti-PTPRF protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 594 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S165-38, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 85 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRF(5792)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)