SAB5201009
Monoclonal Anti-Alpha 2C Adrenergic Receptor - Hrp antibody produced in mouse
clone S330A-80, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-ADRA2L2, Anti-Adra 2c, Anti-Alpha-2CAR
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S330A-80, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 50 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADRA2C(152)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)