SAB5200903
Monoclonal Anti-Glun2A/Nr2A - Percp antibody produced in mouse
clone S327-95, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-GRIN2A, Anti-HNR2A, Anti-NMDA 2A
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S327-95, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 170 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)