SAB5200006
Monoclonal Anti-CRYAA antibody produced in mouse
clone 1H3.B8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Acry1, Anti-Alpha A Crystallin, Anti-CRYA1, Anti-CRYAA, Anti-Heat Shock protein beta4, Anti-HspB4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H3.B8, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 20 kDa
Speziesreaktivität
bovine, rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRYAA(1409)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)