SAB4702140
Monoclonal Anti-CD1a, purified produced in mouse
Synonym(e):
FCB6, HTA1, Leu-6, T6
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SK9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/ml
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD1A(909)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable