SAB4702103
Monoclonal Anti-Neurofilament H, purified produced in mouse
Synonym(e):
CMT2CC, NEFH, NFH, Neurofilament heavy chain
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NF-01, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
(Mammalian)
Konzentration
1 mg/ml
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFH(4744)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)