SAB4701025
Monoclonal Anti-Ku80 antibody produced in mouse
clone MEM-54
Synonym(e):
DNA helicase p80
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-54, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NP_066964.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KU80(7520)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable