SAB4700944
Monoclonal Anti-IFNgamma
clone 4S.B3
Synonym(e):
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4S.B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, nonhuman primates
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_000619.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFNG(3458)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)