SAB4700572
Monoclonal Anti-CD54 low endotoxin antibody produced in rat
clone YN1/1.7.4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Icam1
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
YN1/1.7.4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Icam1(15894)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)