Wichtige Dokumente
SAB4600061
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 555 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
CF™ 555 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rabbit
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluoreszenz
λex 555 nm; λem 565 nm
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable