Wichtige Dokumente
SAB4503862
Anti-phospho-Cyclin D1 (pThr286) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 33 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
1 of 4
Dieser Artikel | SAB2100362 | SAB4502603 | SAB4503863 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Immunogen
Immunogen Range: 246-295
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)