SAB4502903
Anti-Synapsin1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 73 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYN1(6853)
Allgemeine Beschreibung
Synapsin I (SYN1) is a synaptic vesicle associated protein. It is present in the central nervous system like olfactory bulb, cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, thalamus, hypothalamus, cerebellum, pons-medulla, spinal cord and posterior pituitary gland. SYN1 is found in the nucleus and cytoplasm of granule cells, and in the glomerular synaptic complex of the cerebellum. It is located in human chromosome Xp11.3.
Immunogen
Immunogen Range: 26-75
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)