Merck
SAB4502157
Sigma-Aldrich
Anti-MRPS33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
MRP-S33, Mitochondrial 28S ribosomal protein S33, S33mt
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
mouse, rat, human
citations:
Methode(n):
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 12 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MRPS33(51650)
Allgemeine Beschreibung
Anti-MRPS33 Antibody detects endogenous levels of total MRPS33 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MRPS33.
Immunogen Range: 51-100
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)