Wichtige Dokumente
SAB4500487
Anti-PARP (Cleaved-Asp214) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT, ADPRT1, PARP, pADPRT-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 24 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
1 of 4
Dieser Artikel | N12805 | 183474 | 748498 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
mp 111-115 °C (lit.) | mp 69-72 °C (lit.) | mp 2 °C (lit.) | mp 112-116 °C |
functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group bromo, hydroxyl, iodo |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 165-214
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)