SAB4301029
Anti-SLC34A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
NAPI-3B, NAPI-IIb, NPTIIb
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.4 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001171469.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC34A2(10568)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable