SAB4300464
Anti-APP (Ab-668) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AAA antibody produced in rabbit, Anti-ABETA antibody produced in rabbit, Anti-ABPP antibody produced in rabbit, Anti-AD1 antibody produced in rabbit, Anti-amyloid beta (A4) precursor protein antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
100-140 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
( A-V-T-P-E)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- western blotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)