SAB4300407
Anti-RPS6KA1 (Ab-348) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HU-1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKAPK1A antibody produced in rabbit, Anti-RSK antibody produced in rabbit, Anti-RSK1 antibody produced in rabbit, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~90 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(S-R-T-P-R)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA1(6195)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)