SAB4200847
Anti-FAM134B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
JK1, RETREG1, reticulophagy regulator 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1000 using cultured human Hela Cells
western blot: 1:500-1:1000 using 293T Cells Exp.FAM134B
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)