Wichtige Dokumente
SAB4200842
Anti-PMEL antibody, Mouse monoclonal
clone PL-19, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PL-19
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human melanoma SK-MEL-28 cell lysate
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human melanoma SK-MEL-28 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PMEL(6490)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
In addition, PMEL fibrils have an amyloidogenic nature sharing features with pathological amyloids.4 Thus, PMEL is suggested as an excellent model system to study mechanisms of intracellular amyloid formation.1
Mutations in PMEL are associated with pigmentation disorders and/or impairments in eye development in various species.1,5,6
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)