Wichtige Dokumente
SAB4200804
Anti-Goat/sheep IgG antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Goat/Sheep immunoglobulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT-34, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
goat, sheep
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/ml Goat IgG for coating.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200804-100UL | 4061838661371 |
SAB4200804-25UL | 4061838661388 |