SAB4200774
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit (STxB) antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13C4, monoclonal
Beschreibung
Research area: Microbiome
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~7 kDa
Speziesreaktivität
E. coli
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
immunoblotting: 1-2 μg/mL using purified recombinant Shiga Toxin 1-B subunit produced in E. coli (using PVDF membrane)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.