Wichtige Dokumente
SAB4200753
Anti-phospho-AKT (pThr450) antibody, Mouse monoclonal
clone AK-11, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Protein Kinase B, Anti-V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene Homolog 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AK-11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~56 kDa
Speziesreaktivität
mouse, chicken, rat, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human breast cancer cell line MCF-7 extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/test using whole extract of mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cell line
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr450)
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable