SAB4200746
Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody, Mouse monoclonal
clone C3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-AFP, Anti-Alpha-1-fetoprotein, Anti-Alpha-fetoglobulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~74 kDa
Speziesreaktivität
human, canine, porcine
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using liver hepatocellular carcinoma HepG2 cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human fetal liver sections
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AFP(174)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)