Wichtige Dokumente
SAB4200745
Anti-Protein A antibody, Mouse Monoclonal
clone SPA-27, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-IgG binding protein A, Anti-SpA, Anti-Staphylococcal protein A, Anti-Staphylococcus ayreus protein A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SPA-27, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~42 kDa
Speziesreaktivität
Staphylococcus aureus
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using purified protein A from Staphylococcus aureus
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 10 μg/mL of protein A from Staphylococcus aureus for coating. To reduce nonspecific binding we recommend on detection using a secondary anti-mouse, F(ab’)2 fragment antibody
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200745-100UL | 4061833350973 |