SAB4200743
Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Immunoglubulin G (Fc specific)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HP-6017, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 5 μg/mL Human IgG myeloma for coating
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable